Documenti
576654
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-aminocinnamate
97%
About This Item
Formula condensata:
H2NC6H4CH=CHCO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.23
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
70-74 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]\C(=C(\[H])c1ccc(N)cc1)C(=O)OCC
InChI
1S/C11H13NO2/c1-2-14-11(13)8-5-9-3-6-10(12)7-4-9/h3-8H,2,12H2,1H3/b8-5+
NRPMBSHHBFFYBF-VMPITWQZSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3