Documenti fondamentali
575526
Sigma-Aldrich
(Z)-3-Hexenyl-3-boronic acid catechol ester
97%
Sinonimo/i:
2-(cis-1-Ethyl-1-butenyl)benzo[1,3,2]dioxaborole, 2-[cis-1-Ethyl-1-butenyl]-1,3,2-benzodioxaborole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H15BO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.5250 (lit.)
P. ebollizione
249-250 °C (lit.)
Densità
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC\C=C(/CC)b1oc2ccccc2o1
InChI
1S/C12H15BO2/c1-3-7-10(4-2)13-14-11-8-5-6-9-12(11)15-13/h5-9H,3-4H2,1-2H3/b10-7+
UESZEZBDXVOEDP-JXMROGBWSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
219.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
104.00 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)