Documenti fondamentali
252190
Sigma-Aldrich
5,10,15,20-Tetraphenyl-21H,23H-porphine cobalt(II)
Dye content 85 %
Sinonimo/i:
Cobalt TPP
Scegli un formato
500 MG
CHF 77.80
CHF 77.80
Spedizione prevista il16 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 77.80
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C44H28CoN4
Numero CAS:
Peso molecolare:
671.65
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 77.80
Spedizione prevista il16 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Composizione
Dye content, 85%
Livello qualitativo
Punto di fusione
>300 °C (dec.)
λmax
409 nm
524 nm (2nd)
Stringa SMILE
[Co]1n2c3ccc2c(-c4ccccc4)c5ccc(n5)c(-c6ccccc6)c7ccc(c(-c8ccccc8)c9ccc(n9)c3-c%10ccccc%10)n17
InChI
1S/C44H28N4.Co/c1-5-13-29(14-6-1)41-33-21-23-35(45-33)42(30-15-7-2-8-16-30)37-25-27-39(47-37)44(32-19-11-4-12-20-32)40-28-26-38(48-40)43(31-17-9-3-10-18-31)36-24-22-34(41)46-36;/h1-28H;/q-2;+2/b41-33-,41-34-,42-35-,42-37-,43-36-,43-38-,44-39-,44-40-;
LSZLYWSRWXFMOI-DAJBKUBHSA-N
Caratteristiche e vantaggi
Used in the decomposition of substituted cycloheptatriene endoperoxides in the synthesis of unsymmetrically substituted dihydrooxepines.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Shunsuke Shiba et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 20(5) (2020-03-04)
We report on an optical nitrogen oxide (NO) gas sensor device using cobalt tetraphenylporphyrin (CoTPP) dispersed in three kinds of hydrophobic polymer film matrix (polystyrene (PSt), ethylcellulose (EC), and polycyclohexyl methacrylate (PCHMA)) to improve humidity resistance. Our approach is very
Articoli
Novel Graphene‑Based Nanostructures Production, Functionalization, and Engineering