Documenti fondamentali
573949
Sigma-Aldrich
Chlorodiethylphosphine
90%, technical grade
Sinonimo/i:
Diethylchlorophosphine, Diethylphosphinous chloride, Et2PCl
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H10ClP
Numero CAS:
Peso molecolare:
124.55
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
technical grade
Saggio
90%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Indice di rifrazione
n20/D 1.475 (lit.)
P. ebollizione
133-134 °C (lit.)
Densità
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
CCP(Cl)CC
InChI
1S/C4H10ClP/c1-3-6(5)4-2/h3-4H2,1-2H3
INJBDKCHQWVDGT-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
66.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
19 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)