Documenti fondamentali
D91659
Sigma-Aldrich
Diethyl chlorophosphite
95%
Sinonimo/i:
Diethyl chlorophosphonite, Diethyl phosphorochloridite
Scegli un formato
5 G
CHF 39.00
25 G
CHF 169.00
100 G
CHF 608.00
CHF 39.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 39.00
25 G
CHF 169.00
100 G
CHF 608.00
About This Item
Formula condensata:
(C2H5O)2PCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.55
Beilstein:
1098392
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 39.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.434 (lit.)
P. ebollizione
153-155 °C (lit.)
56-57.5 °C/30 mmHg (lit.)
Densità
1.089 g/mL at 20 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOP(Cl)OCC
InChI
1S/C4H10ClO2P/c1-3-6-8(5)7-4-2/h3-4H2,1-2H3
TXHWYSOQHNMOOU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Diethyl chlorophosphite can be used as a:
  • Reducing agent for the reduction of nitro compounds to the corresponding amines.[1]
  • Deoxygenating agent to reduce pyridine N-oxide to pyridine.[1]
  • Reagent in the conversion of aldoximes to nitriles via dehydration.[1]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
33.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
1 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)