Key Documents
569887
Sigma-Aldrich
3-(1-Cyclohexylcarbodiimido)propyl-functionalized silica gel
200-400 mesh, extent of labeling: 0.9 mmol/g loading
Sinonimo/i:
Cyclohexylcarbodiimide, silica gel supported
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Grado di funzionalizzazione
0.9 mmol/g loading
Area superficiale
500 m2/g
Dimensione particelle
200-400 mesh
Dimensione pori
60 Å pore size
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Coupling agent for the synthesis of amides and esters.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Functionalized silica gel is used in size-exclusion chromatography of cationic polymers and in the separation of sugars, steroids, cholesterol, and triglycerides.