Documenti fondamentali
552887
Sigma-Aldrich
3-(Trimethylammonium)propyl-functionalized silica gel, carbonate
200-400 mesh, extent of labeling: 0.8 mmol/g loading
Sinonimo/i:
TMA carbonate-3 functionalized silica gel
Scegli un formato
25 G
CHF 256.00
CHF 256.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 256.00
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 256.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado di funzionalizzazione
0.8 mmol/g loading
Area superficiale
500 m2/g
Dimensione particelle
200-400 mesh
Dimensione pori
60 Å pore size
Stringa SMILE
O=[SiH2].O=[SiH2].[O-]C([O-])=O.CCC[N+](C)(C)C.CCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/2C6H16N.CH2O3.2H2OSi/c2*1-5-6-7(2,3)4;2-1(3)4;2*1-2/h2*5-6H2,1-4H3;(H2,2,3,4);2*2H2/q2*+1;;;/p-2
WMFSAHWNSGLABT-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Silica-bound base and acid scavenger including acidic phenols.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Functionalized silica gel is used in size-exclusion chromatography of cationic polymers and in the separation of sugars, steroids, cholesterol, and triglycerides.