569437
tert-Butylsulfinyl chloride
97%
Sinonimo/i:
1,1-Dimethylethanesulfinyl chloride, 2-Methyl-2-propanesulfinyl chloride, 2-Methylpropane-2-sulfinic chloride, tert-Butylthionyl chloride
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4830 (lit.)
P. ebollizione
53-54 °C/19 mmHg (lit.)
Densità
1.135 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)S(Cl)=O
InChI
1S/C4H9ClOS/c1-4(2,3)7(5)6/h1-3H3
ZLJKQOWJEZSNBE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
125.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
51.7 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?