Documenti fondamentali
303771
Sigma-Aldrich
1-Propanesulfonyl chloride
97%
Scegli un formato
100 ML
CHF 111.00
CHF 111.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
CHF 111.00
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH2SO2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.60
Beilstein:
1747500
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 111.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Densità del vapore
4.9 (vs air)
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.453 (lit.)
P. ebollizione
78-79 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
1.267 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C3H7ClO2S/c1-2-3-7(4,5)6/h2-3H2,1H3
KPBSJEBFALFJTO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
1-Propanesulfonyl chloride was used in synthesis of 1-alkyl-3-methylimidazolium alkanesulfonate ionic liquids.[1]
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
206.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
97 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Marijana Blesic et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 11(39), 8939-8948 (2010-05-08)
A set of 1-alkyl-3-methylimidazolium alkanesulfonate ionic liquids, [C(n)mim][C(k)SO(3)], formed by the variation of the alkyl chain lengths both in the cation and the anion (n = 1-6, 8, or 10; k = 1-4, or 6), was synthesised, with sixteen of