Documenti
565997
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
97%
Sinonimo/i:
2-Chloro-3-hydroxy-p-anisaldehyde, 2-Chloroisovanillin
About This Item
Formula condensata:
CH3OC6H2Cl(OH)CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.59
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
204-208 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1ccc(OC)c(O)c1Cl
InChI
1S/C8H7ClO3/c1-12-6-3-2-5(4-10)7(9)8(6)11/h2-4,11H,1H3
DTMJGFBJQBQOIA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • BODIPY fluorescent sensors
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3