Documenti
259594
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trihydroxybenzaldehyde monohydrate
98%
About This Item
Formula condensata:
(HO)3C6H2CHO·H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.14
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
218 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
O.Oc1cc(C=O)cc(O)c1O
InChI
1S/C7H6O4.H2O/c8-3-4-1-5(9)7(11)6(10)2-4;/h1-3,9-11H;1H2
OSEOMYNJYKADOS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
3,4,5-Trihydroxybenzaldehyde monohydrate may be used in chemical synthesis.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3