Documenti fondamentali
56308
Sigma-Aldrich
(R)-3-(Boc-amino)pyrrolidine
≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
tert-Butyl (R)-3-pyrrolidinylcarbamate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H18N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.25
Beilstein:
5377812
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0% (TLC)
Stato
solid
Attività ottica
[α]/D +21.5±1.5°, c = 1 in ethanol
Composizione
carbon content, 56.88-59.20%
nitrogen content, 14.74-15.04%
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H]1CCNC1
InChI
1S/C9H18N2O2/c1-9(2,3)13-8(12)11-7-4-5-10-6-7/h7,10H,4-6H2,1-3H3,(H,11,12)/t7-/m1/s1
DQQJBEAXSOOCPG-SSDOTTSWSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Mono-Boc-protected diamines are versatile building blocks for chemical synthesis. Their production is a lot more challenging than the simple reaction scheme might imply, because the Boc-anhydride reagent cannot differentiate between the two identical amino moieties in the substrate.