Documenti fondamentali
570745
Sigma-Aldrich
L-Asparagine-15N2,d8 monodeuterate
98 atom % D, 98 atom % 15N
About This Item
Formula condensata:
D215NCOCD2CD(15ND2)CO2D · D2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
98 atom % 15N
98 atom % D
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D +31.5°, c = 1 in 1 M HCl
tecniche
bio NMR: suitable
Punto di fusione
233-235 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+10
Stringa SMILE
[2H]OC([C@]([15N]([2H])[2H])([2H])C([2H])([2H])C([15N]([2H])[2H])=O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i1D2,2D,5+1,6+1/hD5
DCXYFEDJOCDNAF-VYGMAKJPSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)