Documenti fondamentali
56194
Sigma-Aldrich
4-Hydroxyphthalonitrile
technical, ≥90% (GC)
Sinonimo/i:
4-Hydroxybenzene-1,2-dicarbonitrile
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H4N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.13
Beilstein:
2718847
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical
Saggio
≥90% (GC)
Stato
solid
Punto di fusione
~218 °C
Stringa SMILE
Oc1ccc(C#N)c(c1)C#N
InChI
1S/C8H4N2O/c9-4-6-1-2-8(11)3-7(6)5-10/h1-3,11H
FTVOPKROFUTOKY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Young-Keun Kim et al.
International journal of molecular sciences, 9(12), 2745-2756 (2009-03-31)
We have synthesized soluble TiOPc derivatives containing alkoxy groups for use as additives in dye-sensitized solar cells (DSSCs). The DSSC devices containing these TiOPc derivatives exhibited short-circuit current densities of 8.49~10.04 mA/cm(2) and power conversion efficiencies of 2.73~3.62 % under