560448
2,3-Dimethoxyphenethylamine
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Controllo stupefacenti
USDEA Schedule I
Indice di rifrazione
n20/D 1.5320 (lit.)
P. ebollizione
261-262 °C (lit.)
Densità
1.178 g/mL
Stringa SMILE
COc1cccc(CCN)c1OC
InChI
1S/C10H15NO2/c1-12-9-5-3-4-8(6-7-11)10(9)13-2/h3-5H,6-7,11H2,1-2H3
XKBUFTXNLBWTFP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?