Vai a
1225237
USP
Dopamine Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethan-1-amine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1’550.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H15NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.23
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 1’550.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
dopamine
packaging
pkg of 100 mg
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NCCc1cc(c(cc1)OC)OC
InChI
1S/C10H15NO2/c1-12-9-4-3-8(5-6-11)7-10(9)13-2/h3-4,7H,5-6,11H2,1-2H3
InChI key
ANOUKFYBOAKOIR-UHFFFAOYSA-N
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
Dopamine Related Compound C USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Dopamine Hydrochloride
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
122521512252261140445
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
API family
dopamine
API family
dopamine
API family
dopamine
API family
clonidine
packaging
pkg of 100 mg
packaging
pkg of 30 mg
packaging
pkg of 30 mg
packaging
pkg of 15 mg
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
flash_point_f
257.0 °F
flash_point_c
125 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)