Documenti
558966
Sigma-Aldrich
1-(2-Furoyl)piperazine
97%
Sinonimo/i:
2-Furoic piperazide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H12N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.20
Beilstein:
880196
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
67-70 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C(N1CCNCC1)c2ccco2
InChI
1S/C9H12N2O2/c12-9(8-2-1-7-13-8)11-5-3-10-4-6-11/h1-2,7,10H,3-6H2
SADPINFEWFPMEA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
1-(2-Furoyl)piperazine may be used to synthesize:
  • 2-[4-(2-furoyl) piperazin-1-yl]-4-amino-6-benzyloxy-7-methoxyquinazoline hydrochloride monohydrate
  • 2-[4-(2-furoyl)piperazin-1-yl]-4-amino-7-benzyloxy-6-methoxyquinazoline hydrochloride monohydrate
  • 4-amino-2-[4-(2-furoyl)piperazin-1-yl]-quinazoline hydrochloride
  • 6,7-dimethoxy-2-[4-(2-furoyl)-piperazin-1-yl]quinazoline-4-one hydrate
  • 1-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-4-(2-furoyl)-piperazine hydrogen oxalate
  • 1-(3,4-dichlorobenzyl)-4-(2-furoyl)-piperazine hydrogen oxalate
  • 4-(9-fluorenyl)-1-(2-furoyl)piperazine
  • 2-[4-(2-furoyl)piperazin-1-yl]-benzimidazole hydrochloride hydrate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Search for the pharmacophore in prazosin for Transport-P.
Zunszain PA, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 13(11), 3681-3689 (2005)
Synthesis and identification of the major metabolites of prazosin formed in dog and rat.
Althuis TH and Hess HJD.
Journal of Medicinal Chemistry, 20(1), 146-149 (1977)