Documenti fondamentali
55787
Sigma-Aldrich
(±)-3-(Boc-aminomethyl)piperidine
≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
tert-Butyl N-(3-piperidylmethyl)carbamate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H22N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.30
Beilstein:
7023643
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
≥98.0% (TLC)
Stato
solid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)NCC1CCCNC1
InChI
1S/C11H22N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-8-9-5-4-6-12-7-9/h9,12H,4-8H2,1-3H3,(H,13,14)
KHPQHXGYYXYTDN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reagent for:
Preparation of Tylophorine analogs
Enzymatic acylation
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Mono-Boc-protected diamines are versatile building blocks for chemical synthesis. Their production is a lot more challenging than the simple reaction scheme might imply, because the Boc-anhydride reagent cannot differentiate between the two identical amino moieties in the substrate.