556017
N-Boc-4-piperidinemethanol
97%
Sinonimo/i:
N-tert-Butyloxycarbonyl-4-piperidinemethanol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
78-82 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CO)CC1
InChI
1S/C11H21NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-6-4-9(8-13)5-7-12/h9,13H,4-8H2,1-3H3
CTEDVGRUGMPBHE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?