Key Documents
555843
Sigma-Aldrich
3,5-Diacetyl-2,4,6-trimethyl-1,4-dihydropyridine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H17NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.27
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
154-159 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1C(C(C)=O)=C(C)NC(C)=C1C(C)=O
InChI
1S/C12H17NO2/c1-6-11(9(4)14)7(2)13-8(3)12(6)10(5)15/h6,13H,1-5H3
BFHJJFUZJSTSBY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3,5-Diacetyl-2,4,6-trimethyl-1,4-dihydropyridine [3,5-diacetyl-1,4-dihydroxy-2,4,6-trimethylpyridine] can be obtained by reacting acetyl acetone, corresponding aldehyde, NH3 gas.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis and Photochemistry of Novel 3, 5-Diacetyl-1, 4-dihydropyridines. II [1].
Memarian HR, et al.
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 135(7), 833-838 (2004)