Documenti fondamentali
IM 9
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 86051302, human bone marrow, Lymphoblast
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Origine biologica
human bone marrow
Confezionamento
tube of 5 μg 86051302-DNA-5UG
pkg of vial of cells 86051302-1VL
Modalità di accrescimento
Suspension
Cariotipo
2n = 46
Morfologia
Lymphoblast
Prodotti
Immunoglobulin G (IgG)
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human B lymphocyte
Descrizione della linea cellulare
Derived from bone marrow removed from a female patient with multiple myeloma. The cells synthesise IgG at a rate of 2.4ug/1,000,000 cells/day and have receptors for insulin, calcitonin and human growth hormone. They also exhibit surface markers and receptor sites characteristic of B lymphocytes.
Applicazioni
Biosynthetic and surface marker studies
Terreno di coltura
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Maintain cultures between 2-4x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. Maximum cell density 1,000,000 cells/ml.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)