Documenti fondamentali
554243
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-methylbenzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Formula condensata:
ClC6H3(CH3)SO2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.09
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
34-38 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1Cl)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H6Cl2O2S/c1-5-2-3-6(4-7(5)8)12(9,10)11/h2-4H,1H3
GNYVVCRRZRVBDD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3-Chloro-4-methylbenzenesulfonyl chloride can be prepared from 4-methylbenzenesulfonyl chloride via chlorination.[1]
Applicazioni
3-Chloro-4-methylbenzenesulfonyl chloride may be used in the synthesis of 2-chloro 4-methylsulfonamide benzylamine.[2]
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Steven J Taylor et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 19(20), 5864-5868 (2009-09-18)
A series of potent nicotinamide inhibitors of soluble epoxides hydrolase (sEH) is disclosed. This series was designed using structure-based deconstruction and a combination of two HTS hit series, resulting in hybrid analogs that retained the optimal potency from one series
Wiley-VCH
Ullmann's Fine Chemicals, 295-295 (2014)