447935
Poly(ethylene glycol) methyl ether methacrylate
average Mn 300, methacrylate, methoxy, 300 ppm BHT as inhibitor, 100 ppm MEHQ as inhibitor
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol, Methoxy PEG methacrylate, Methoxy poly(ethylene glycol) monomethacrylate, Poly(ethylene glycol) monomethyl ether monomethacrylate
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Poly(ethylene glycol) methyl ether methacrylate, average Mn 300, contains 300 ppm BHT as inhibitor, 100 ppm MEHQ as inhibitor
PM
average Mn 300
Livello qualitativo
contiene
100 ppm MEHQ as inhibitor
300 ppm BHT as inhibitor
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: chemical modification reagent
reaction type: Polymerization Reactions
Indice di rifrazione
n20/D 1.452
Densità
1.05 g/mL at 25 °C
Estremità Ω
methacrylate
Estremità α
methoxy
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: monofunctional
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O(CCOCCOC)CCOCCOC(=O)C(=C)C
InChI
1S/C13H24O6/c1-12(2)13(14)19-11-10-18-9-8-17-7-6-16-5-4-15-3/h1,4-11H2,2-3H3
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Monomers for ophthalmic use aim for purity, reliability, and comfort, driving innovation for affordable contact lenses.
Designing biomaterial scaffolds mimicking complex living tissue structures is crucial for tissue engineering and regenerative medicine advancements.