549037
4-Chlorophenyl methyl sulfone
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Punto di fusione
95-98 °C (lit.)
Stringa SMILE
CS(=O)(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C7H7ClO2S/c1-11(9,10)7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,1H3
LMCOQDVJBWVNNI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves