Documenti fondamentali
194115
Sigma-Aldrich
4-Chlorophenyl phenyl sulfone
≥97%
About This Item
Formula condensata:
ClC6H4SO2C6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
252.72
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
≥97%
Punto di fusione
90-94 °C (lit.)
Solubilità
acetone: soluble 74.4 g/100ml at 20 °C(lit.)
benzene: soluble 44.4 g /100ml at 20 °C(lit.)
dioxane: soluble 65.6 g/100ml at 20 °C(lit.)
hexane: soluble 0.4 g/100ml at 20 °C(lit.)
isopropanol: soluble 21 g/100ml at 20 °C(lit.)
Gruppo funzionale
chloro
sulfone
Stringa SMILE
Clc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H9ClO2S/c13-10-6-8-12(9-7-10)16(14,15)11-4-2-1-3-5-11/h1-9H
OFCFYWOKHPOXKF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4-Chlorophenyl phenyl sulfone is also referred to as sulphenone. It participates in palladium-catalyzed amidation reaction in the presence of low CO pressures and an iodide salt[1].
Applicazioni
4-Chlorophenyl phenyl sulfone was employed in polyetherification reaction of 4,4′-dihalodiphenyl sulfones[2].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Robert J. Perry et al.
The Journal of organic chemistry, 61(21), 7482-7485 (1996-10-18)
The palladium-catalyzed amidation of electron-deficient aryl chlorides proceeds readily in the presence of low CO pressures and a slight excess of an iodide salt. The rates of amidation are accelerated over those without added salt, and iodide is preferred over
Reductive dehalogenation versus substitution in the polyetherification of 4, 4'-dihalodiphenyl sulfones with bisphenolates.
Percec V, et al.
Macromolecules, 26(14), 3650-3662 (1993)