Documenti fondamentali
548405
Sigma-Aldrich
6-Amino-3-bromo-2-methylpyridine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H7BrN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.04
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
79-84 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1nc(N)ccc1Br
InChI
1S/C6H7BrN2/c1-4-5(7)2-3-6(8)9-4/h2-3H,1H3,(H2,8,9)
SEOZHXRTVJPQPZ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)