Documenti fondamentali
548367
Sigma-Aldrich
4-(Dibenzylamino)benzaldehyde-N,N-diphenylhydrazone
97%
About This Item
Formula condensata:
(C6H5)2N2CHC6H4N(CH2C6H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
467.60
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
148-152 °C (lit.)
λmax
362 nm
Stringa SMILE
C(N(Cc1ccccc1)c2ccc(cc2)\C=N\N(c3ccccc3)c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C33H29N3/c1-5-13-29(14-6-1)26-35(27-30-15-7-2-8-16-30)31-23-21-28(22-24-31)25-34-36(32-17-9-3-10-18-32)33-19-11-4-12-20-33/h1-25H,26-27H2/b34-25+
IRKBOPBCDTWDDY-YQCHCMBFSA-N
Applicazioni
Organic photoconductor. Charge transporting molecule for NLO applications.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)