Documenti fondamentali
549061
Sigma-Aldrich
3-(Dimethylamino)benzyl alcohol
97%
Scegli un formato
1 G
CHF 69.60
CHF 69.60
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 69.60
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2NC6H4CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.21
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 69.60
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.577 (lit.)
P. ebollizione
282-283 °C (lit.)
Densità
1.056 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
hydroxyl
Stringa SMILE
CN(C)c1cccc(CO)c1
InChI
1S/C9H13NO/c1-10(2)9-5-3-4-8(6-9)7-11/h3-6,11H,7H2,1-2H3
YTUXZVSDDHCTBZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
3-(Dimethylamino)benzyl alcohol may be used in the preparation of (3-hydroxymethylphenyl)trimethylammonium iodide by reacting with methyl iodide.[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Asse Marjasvaara et al.
Journal of mass spectrometry : JMS, 39(10), 1139-1146 (2004-10-07)
Substituted benzyl alcohol was oxidized enzymatically with a laccase-mediator system and the products were investigated as a function of time by nanoelectrospray ionization Fourier transform ion cyclotron resonance mass spectrometry (nanoESI-FTICRMS). With Trametes versicolor laccase (TVL), the mediator, 2,2',6,6'-tetramethylpiperidine-N-oxyl radical
Haifaa Mokbel et al.
Macromolecular rapid communications, 41(15), e2000289-e2000289 (2020-07-09)
Free radical polymerization upon near-infrared (NIR) light is still the subject of intense research efforts and remains a huge challenge particularly for long wavelengths (>1000 nm). In this study, a NIR sensitizer operating upon long wavelength (1064 nm) is proposed for an