Documenti
548146
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)benzamide
98%
About This Item
Formula condensata:
CF3C6H4CONH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.13
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Punto di fusione
124-127 °C (lit.)
Stringa SMILE
NC(=O)c1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H6F3NO/c9-8(10,11)6-3-1-2-5(4-6)7(12)13/h1-4H,(H2,12,13)
XBGXGCOLWCMVOI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3-(Trifluoromethyl)benzamide can be prepared from 1-bromo-3-trifluoromethylbenzene via palladium-catalyzed aminocarbonylation with formamide. It forms the core moiety of N-[(substituted 1H-imidazol-1-yl)propyl]benzamides, with potential as antihypertensive agents.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
Thromboxane synthetase inhibitors and antihypertensive agents. 1. N-[(1H-imidazol-1-yl) alkyl] aryl amides and N-[(1H-1, 2, 4-triazol-1-yl) alkyl] aryl amides.
Wright Jr WB, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 29(4), 523-530 (1986)
Weinreb SM.
Science of Synthesis: Houben-Weyl Methods of Molecular Transformations, 21, 126-126 (2014)