Documenti
643882
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethylisoxazole-4-boronic acid pinacol ester
97%
Sinonimo/i:
3,5-Dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)isoxazole, 3,5-Dimethylisoxazoleboronic acid pinacol ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H18BNO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
223.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
95-99 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1noc(C)c1B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C11H18BNO3/c1-7-9(8(2)14-13-7)12-15-10(3,4)11(5,6)16-12/h1-6H3
CVLHETBAROWASE-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3