Documenti fondamentali
546879
Sigma-Aldrich
2-[4-(2-Cyanoethylthio)methyl]thiazolyl guanidine
97%
Scegli un formato
25 G
CHF 359.00
CHF 359.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 359.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H11N5S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.34
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 359.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Punto di fusione
128-132 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
nitrile
thioether
Stringa SMILE
N\C(N)=N\c1nc(CSCCC#N)cs1
InChI
1S/C8H11N5S2/c9-2-1-3-14-4-6-5-15-8(12-6)13-7(10)11/h5H,1,3-4H2,(H4,10,11,12,13)
FSKYYRZENXOYAP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)