Documenti
546542
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-nitrobenzamide
97%
About This Item
Formula condensata:
ClC6H4(NO2)CONH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.58
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
157-160 °C (lit.)
Stringa SMILE
NC(=O)c1cc(Cl)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5ClN2O3/c8-4-1-2-6(10(12)13)5(3-4)7(9)11/h1-3H,(H2,9,11)
MKHXTOPPKVFSFI-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis and preliminary cytotoxic and antifungal evaluation of some 6-N,N-dialkyl 2-aryl-4(3H)-quinazolinone derivatives.
Lopez SE, et al.
Heterocyclic Communications, 7(5), 473-480 (2001)