Documenti fondamentali
714585
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-nitropyridine
97%
Scegli un formato
5 G
CHF 41.40
CHF 41.40
Spedizione prevista il12 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 41.40
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H3ClN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.54
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 41.40
Spedizione prevista il12 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
119-123 °C
Gruppo funzionale
chloro
nitro
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccc(Cl)cn1
InChI
1S/C5H3ClN2O2/c6-4-1-2-5(7-3-4)8(9)10/h1-3H
YUBHMOQVHOODEI-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)