D172405
N,N-Dimethyl-4-nitrosoaniline
97%, powder or chunks
Sinonimo/i:
4-Nitroso-N,N-dimethylaniline
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
N,N-Dimethyl-4-nitrosoaniline, ≥97%
Livello qualitativo
Saggio
≥97%
Stato
powder or chunks
Punto di fusione
85-87 °C (lit.)
Solubilità
ethanol: 5% (green to very dark green)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CN(C)c1ccc(cc1)N=O
InChI
1S/C8H10N2O/c1-10(2)8-5-3-7(9-11)4-6-8/h3-6H,1-2H3
CMEWLCATCRTSGF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Self-heat. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?