113360
3,4,5-Trimethoxyphenylacetonitrile
97%
Sinonimo/i:
3,4,5-Trimethoxybenzyl cyanide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
77-79 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1cc(CC#N)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C11H13NO3/c1-13-9-6-8(4-5-12)7-10(14-2)11(9)15-3/h6-7H,4H2,1-3H3
ACFJNTXCEQCDBX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3