Documenti fondamentali
546011
Sigma-Aldrich
6-(Trifluoromethyl)uracil
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H3F3N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
230-235 °C (lit.)
Stringa SMILE
FC(F)(F)C1=CC(=O)NC(=O)N1
InChI
1S/C5H3F3N2O2/c6-5(7,8)2-1-3(11)10-4(12)9-2/h1H,(H2,9,10,11,12)
IROWWTVZNHKLLE-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)