Documenti fondamentali
376035
Sigma-Aldrich
(Ethylthio)trimethylsilane
technical grade, 90%
Sinonimo/i:
Ethyl trimethylsilyl sulfide, Trimethylsilyl ethyl sulfide
Scegli un formato
1 G
CHF 39.90
CHF 39.90
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 39.90
About This Item
Formula condensata:
C2H5SSi(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
134.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 39.90
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Saggio
90%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.45 (lit.)
P. ebollizione
69-70 °C/100 mmHg (lit.)
Densità
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCS[Si](C)(C)C
InChI
1S/C5H14SSi/c1-5-6-7(2,3)4/h5H2,1-4H3
HXAFQWICVBBXMZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
(Ethylthio)trimethylsilane is reported to participate in the synthesis of adenophostin A and analog.[1] It reacts with primary and secondary amines to yield aminosilane and ethanethiol.[2]
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
62.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
17 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
An expeditious route to the synthesis of adenophostin A.
van Straten NCR, et al.
Tetrahedron, 53(18), 6509-6522 (1997)
Some reactions of silyl-and germyl-sulphur compound with the S< sup> II</sup>? N bond.
Armitage DA and Clark MJ.
Journal of Organometallic Chemistry, 24(3), 629-631 (1970)