Documenti fondamentali
545872
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-Aminoglutethimide
97%
Scegli un formato
500 MG
CHF 185.00
CHF 185.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 185.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H16N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
232.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 185.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Attività ottica
[α]20/D +160°, c = 1 in methanol
Punto di fusione
115.5-119.5 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC[C@@]1(CCC(=O)NC1=O)c2ccc(N)cc2
InChI
1S/C13H16N2O2/c1-2-13(8-7-11(16)15-12(13)17)9-3-5-10(14)6-4-9/h3-6H,2,7-8,14H2,1H3,(H,15,16,17)/t13-/m1/s1
ROBVIMPUHSLWNV-CYBMUJFWSA-N
Informazioni sul gene
Applicazioni
(R)-(+)-Aminoglutethimide can be used:
  • As a building block for the development of cephalosporin based prodrug for antibody-directed enzyme prodrug therapy (ADEPT).[1]
  • To prepare (R)-3-ethyl-3-(4-(3,4,5-trimethoxybenzylamino)phenyl)piperidine-2,6-dione by reacting with 3,4,5-trimethoxybenzylamine via deaminative coupling reaction.[2]
  • To synthesize (R)-2-fluoro-2-(4-methoxyphenyl)-N-(R)-(+)-aminoglutethimide by enantioselective α-fluorination.[3]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis of symmetric and unsymmetric secondary amines from the ligand-promoted ruthenium-catalyzed deaminative coupling reaction of primary amines
Arachchige PT K, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 83(9), 4932-4947 (2018)
Combining asymmetric catalysis with natural product functionalization through enantioselective α-fluorination
E Jeremy, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 75(3), 969-971 (2010)
Toward the development of a cephalosporin-based dual-release prodrug for use in ADEPT
Grant JW and Smyth TP
The Journal of Organic Chemistry, 69(23), 7965-7970 (2004)