Merck
E9875
Estrone 3-methyl ether
synthetic (organic), ≥97% (HPLC), Synthetic estrogen, powder
Sinonimo/i:
3-Methoxy-1,3,5(10)-estratrien-17-one
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H24O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
284.39
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
EC Number:
216-613-3
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Estrone 3-methyl ether, ≥97% (HPLC)
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
sterility
non-sterile
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
COc1ccc2C3CCC4(C)C(CCC4=O)C3CCc2c1
InChI
1S/C19H24O2/c1-19-10-9-15-14-6-4-13(21-2)11-12(14)3-5-16(15)17(19)7-8-18(19)20/h4,6,11,15-17H,3,5,7-10H2,1-2H3/t15-,16-,17+,19+/m1/s1
InChI key
BCWWDWHFBMPLFQ-VXNCWWDNSA-N
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)