Documenti fondamentali
544957
Sigma-Aldrich
Zinc oxalate hydrate
≥99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Zinc oxalate
About This Item
Formula condensata:
ZnC2O4 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.41 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
≥99.99% trace metals basis
Forma fisica
chunks
Impurezze
≤100 ppm Trace Metal Analysis
Stringa SMILE
O.O=C1O[Zn]OC1=O
InChI
1S/C2H2O4.H2O.Zn/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);1H2;/q;;+2/p-2
OUWKZEXFOTWFDX-UHFFFAOYSA-L
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2