132306
Acetilacetonato di zinco
Sinonimo/i:
Bis(2,4-pentanedionato)zinco, Zn(acac)2
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Composizione
Zn, 23-26% EDTA titration
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
Punto di fusione
135-138 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]O[H].CC(=O)\C=C(\C)O[Zn]O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.H2O.Zn/c2*1-4(6)3-5(2)7;;/h2*3,6H,1-2H3;1H2;/q;;;+2/p-2/b2*4-3-;;
KUJHAYOLESEVSA-SUKNRPLKSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Articoli
Few Monolayer Atomic Layer Deposition (ALD) on Surfaces and Interfaces for Energy Applications