544574
Cobalt naphthenate
6%
About This Item
Prodotti consigliati
Concentrazione
≤6.5% Co+2 in mineral spirits
6%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4620
Densità
0.921 g/mL at 25 °C
InChI
1S/2C10H18O2.Co/c2*1-2-8-3-4-9(7-8)5-6-10(11)12;/h2*8-9H,2-7H2,1H3,(H,11,12);/q;;+2/p-2
XSWKLHINRKWMTD-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT RE 1 Oral
Organi bersaglio
Central nervous system, Gastrointestinal tract
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
120.0 °F - Tag closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
48.9 °C - Tag closed cup