Documenti
383198
Sigma-Aldrich
Tungsten(VI) dichloride dioxide
99%
Sinonimo/i:
Tungsten(VI) oxychloride, Wolfram(VI) dichloride dioxide
About This Item
Formula condensata:
WCl2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
286.74
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99%
Forma fisica
powder
Stringa SMILE
Cl[W](Cl)(=O)=O
InChI
1S/2ClH.2O.W/h2*1H;;;/q;;;;+2/p-2
RJNBTFHJYBHWCU-UHFFFAOYSA-L
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3