Documenti fondamentali
544264
Sigma-Aldrich
2,6-Difluorobenzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Formula condensata:
F2C6H3SO2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.60
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.526 (lit.)
P. ebollizione
210 °C (lit.)
Densità
1.568 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1cccc(F)c1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H3ClF2O2S/c7-12(10,11)6-4(8)2-1-3-5(6)9/h1-3H
QXWAUQMMMIMLTO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2,6-Difluorobenzenesulfonyl chloride can be prepared by reacting difluorophenyllithium with sulfuryl chloride.
Applicazioni
2,6-Difluorobenzenesulfonyl chloride may be used in the synthesis of 2,6-difluorobenzenesulfonamide and benzoxathiazocine 1,1-dioxides core scaffolds.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Insect growth regulators. Analogues of TH-6038 and TH-6040.
J E Oliver et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 24(5), 1065-1068 (1976-09-01)
Joanna K Loh et al.
Beilstein journal of organic chemistry, 8, 1293-1302 (2012-09-29)
The efficient synthesis of an 80-member library of unique benzoxathiazocine 1,1-dioxides by a microwave-assisted, intermolecular nucleophilic aromatic substitution (S(N)Ar) diversification pathway is reported. Eight benzofused sultam cores were generated by means of a sulfonylation/S(N)Ar/Mitsunobu reaction pairing protocol, and subsequently diversified