Documenti fondamentali
541826
Sigma-Aldrich
Bis(3,5-dichlorophenyl) disulfide
97%
About This Item
Formula condensata:
(Cl2C6H3S)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
356.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
66-69 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1cc(Cl)cc(SSc2cc(Cl)cc(Cl)c2)c1
InChI
1S/C12H6Cl4S2/c13-7-1-8(14)4-11(3-7)17-18-12-5-9(15)2-10(16)6-12/h1-6H
JMQANWHMOHXBEA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Bis(3,5-dichlorophenyl) disulfide is also known as 3,3′,5,5′-tetrachlorodiphenyl disulfide.
Applicazioni
Bis(3,5-dichlorophenyl) disulphide may be used in the synthesis of 3-(3-((3,5-dichlorophenyl)thio)-6-methyl-1H-indol-2-yl)propanoic acid.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Manunya Nuth et al.
Journal of medicinal chemistry, 56(8), 3235-3246 (2013-03-27)
Smallpox constitutes a major bioterrorism threat, which underscores the need to develop antiviral drugs for rapid response in the event of an attack. Viral processivity factors are attractive drug targets in being both specific and essential for their cognate DNA