540102
(S)-(−)-Styrene oxide
98%, optical purity ee: 98% (GC)
Sinonimo/i:
(S)-(−)-Phenyloxirane, (S)-Phenylethylene oxide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Attività ottica
[α]20/D −33°, neat
Purezza ottica
ee: 98% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.535 (lit.)
P. ebollizione
192-194 °C (lit.)
Densità
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
phenyl
Stringa SMILE
C1O[C@H]1c2ccccc2
InChI
1S/C8H8O/c1-2-4-7(5-3-1)8-6-9-8/h1-5,8H,6H2/t8-/m1/s1
AWMVMTVKBNGEAK-MRVPVSSYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenza
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
79 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?