Documenti fondamentali
538183
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-(N,N-Dibenzylamino)-4-methylpentanol
90%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H27NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
297.43
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Saggio
90%
Indice di rifrazione
n20/D 1.543
Stringa SMILE
CC(C)C[C@@H](CO)N(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C20H27NO/c1-17(2)13-20(16-22)21(14-18-9-5-3-6-10-18)15-19-11-7-4-8-12-19/h3-12,17,20,22H,13-16H2,1-2H3/t20-/m0/s1
FWNZCCUWXPYXDR-FQEVSTJZSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)