158941-M
Pentano
reagent grade, 98%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent grade
Densità del vapore
2.48 (vs air)
Tensione di vapore
26.85 psi ( 55 °C)
8.43 psi ( 20 °C)
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
500 °F
Limite di esplosione
~8.3 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.356-1.360
n20/D 1.358 (lit.)
P. eboll.
35-36 °C (lit.)
Punto di fusione
−130 °C (lit.)
Densità
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-56.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-49.00 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?