537764
1-Hexyn-3-ol
90%, technical grade
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Saggio
90%
Indice di rifrazione
n20/D 1.431
P. eboll.
118 °C
Densità
0.873 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CCCC(O)C#C
InChI
1S/C6H10O/c1-3-5-6(7)4-2/h2,6-7H,3,5H2,1H3
LTFTWJYRQNTCHI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
117.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
47.2 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Alkynes' versatility enables reactions like addition, metathesis, hydroboration, cleavage, coupling, and cycloadditions in synthetic chemistry.