CLS3022P10
Corning® reusable graduated cylinder
single metric scale with funnel top, polypropylene, "to contain", size 10 mL
Sinonimo/i:
lab equipment accessory
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene
Caratteristiche
graduations 0.2 mL
Produttore/marchio commerciale
Corning 3022P-10
Alt. × diam. est.
145 mm × 14 mm
Misura
10 mL
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)